Learn More
Rescinnamin, LoGiCal
Artikelnummer. 30457549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457549 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457549 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1941.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rescinnamine
CAS 24815-24-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rescinnamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C35 H42 N2 O9
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Yohimban-16-carboxylic acid, 11,17-dimethoxy-18-[[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]oxy]-, methyl ester, (3β,16β,17α,18β,20α)-, 3β,20α-Yohimban-16β-carboxylic acid, 18β-hydroxy-11,17α-dimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxycinnamate (ester) (8CI), Rescinnamine (6CI), Yohimban-16-carboxylic acid, 11,17-dimethoxy-18-[[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenyl]oxy]-, methyl ester, (3β,16β,17α,18β,20α)- (9CI), Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine, yohimban-16-carboxylic acid deriv., 3,4,5-Trimethoxycinnamoyl methyl reserpate, Anaprel, Apoterin, Apoterin S, Cartric, Cinnaloid, Methyl trimethoxycinnamoylreserpate, Moderil, NSC 15628, O-(3,4,5-Trimethoxy-trans-cinnamoyl) methyl reserpate, Rescinnamin, Rescisan, Resealoid, Reserpic acid methyl ester 3,4,5-trimethoxycinnamate, Reserpinine, Reserpinine (C35 alkaloid), Scinnamina
InChI-Formel InChI=1S/C35H42N2O9/c1-40-21-8-9-22-23-11-12-37-18-20-15-29(46-30(38)10-7-19-13-27(41-2)33(43-4)28(14-19)42-3)34(44-5)31(35(39)45-6)24(20)17-26(37)32(23)36-25(22)16-21/h7-10,13-14,16,20,24,26,29,31,34,36H,11-12,15,17-18H2,1-6H3/b10-7+/t20-,24+,26-,29-,31+,34+/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)\C=C\c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
IUPAC-Name Methyl-(1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-Dimethoxy-17-[(E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-Dodecahydroyohimban-19-carboxylat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 634.72
Menge 5 mg
Formelmasse 634,289 g/mol