CAS RN 2483736-12-3
CAS RN 2483736-12-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2,4,5-Trichlorphenol-13C6, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.