Learn More
2,4,5-Trichlorphenol-13C6, TRC
Artikelnummer. 30453200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453200 5 mg 5 Milligramm
30451878 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453200 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7741485MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trichlorophenol-13C6
CAS 2483736-12-3
Summenformel 13C6 H3 Cl3 O
Menge 5 mg
Synonym 2,4,5-Trichlorophenol-13C6, 2,4,5-Trichlorophenic Acid-13C6, Dowicide 2-13C6, NSC 2266-13C6, Preventol I-13C6, TCP-13C6
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
IUPAC-Name 2,4,5-Trichlor(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 203.4
Formelmasse 201.9451