CAS RN 2484719-11-9
CAS RN 2484719-11-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Alpha-Epoxyabiraterone Acetate, TRC
CAS: 2484719-11-9 Summenformel: C26 H33 N O3 Molekulargewicht (g/mol): 407.55 Synonym: (4S,6aR,6bS,8aS,8bR,9aR,10aS,10bR)-6a,8a-Dimethyl-8b-(pyridin-3-yl)-3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,8b,9a,10,10a,10b-tetradecahydro-1H-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-b]oxiren-4-yl Acetate IUPAC-Name: [(1R,2S,4R,6R,7S,10S,11R,14S)-7,11-dimethyl-6-(3-pyridyl)-5-oxapentacyclo[8.8.0.0^{2,7}.0^{4,6}.0^{11,16}]octadec-16-en-14-yl] acetate SMILES: [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](O5)[C@]45C6=CC=CN=C6