Learn More
Alpha-Epoxyabirateron-Acetat, TRC
Artikelnummer. 30136421
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136421 100 mg 100 Milligramm
30011014 50 mg 50 Milligramm
30012242 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136421 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE589090100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2484719-11-9
Summenformel C26 H33 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 407.55
Synonym (4S,6aR,6bS,8aS,8bR,9aR,10aS,10bR)-6a,8a-Dimethyl-8b-(pyridin-3-yl)-3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,8b,9a,10,10a,10b-tetradecahydro-1H-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-b]oxiren-4-yl Acetate
IUPAC-Name [(1R,2S,4R,6R,7S,10S,11R,14S)-7,11-dimethyl-6-(3-pyridyl)-5-oxapentacyclo[8.8.0.0^{2,7}.0^{4,6}.0^{11,16}]octadec-16-en-14-yl] Acetat
SMILES [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](O5)[C@]45C6=CC=CN=C6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Epoxyabiraterone Acetate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H33NO3/c1-16(28)29-19-8-10-24(2)17(13-19)6-7-20-21(24)9-11-25(3)22(20)14-23-26(25,30-23)18-5-4-12-27-15-18/h4-6,12,15,19-23H,7-11,13-14H2,1-3H3/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26+/m0/s1
Formelmasse 407.246