CAS RN 24867-26-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-2,4-diamin (Desoxyminoxidil), Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2
2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine (Desoxyminoxidil), TRC
CAS: 24867-26-3 Summenformel: C9 H15 N5 Molekulargewicht (g/mol): 193.25 Synonym: 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine,Minoxidil Imp. E (EP),Desoxyminoxidil IUPAC-Name: 6-piperidin-1-ylpyrimidine-2,4-diamine SMILES: Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2