CAS RN 24936-68-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
(C16H14O3)n
InChi Key:
—
SMILES:
CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Polycarbonatharz, ∽ Molekulargewicht 45.000, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 24936-68-3 Summenformel: (C16H14O3)n Molekulargewicht (g/mol): NaN MDL-Nummer: MFCD00084476 SMILES: CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1