accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH3C(Z)

CAS RN 2497-21-4

IUPAC Name: (4Z)-hex-4-en-3-one
Synonyme: (4Z)-hex-4-en-3-one
Molekulargewicht (g/mol): 98.15
Summenformel: C6H10O
InChi Key: FEWIGMWODIRUJM-HYXAFXHYSA-N
SMILES: CCC(=O)\C=C/C
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern