accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25016-09-5

CH3NNCH3O

CAS RN 25016-09-5

IUPAC Name: 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Synonyme: 2,5-dimethylpyrazole-3-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 124.14
Summenformel: C6H8N2O
InChi Key: JWYFGNVBKRJGTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=C(C)C=C1C=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern