accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25016-11-9

IUPAC Name: 1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Synonyme: 1-methylpyrazole-4-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 110.12
Summenformel: C5H6N2O
InChi Key: MYFZXSOYJVWTBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C=C(C=O)C=N1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern