accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25026-34-0

ClOCl

CAS RN 25026-34-0

IUPAC Name: 2-(4-chlorophenyl)acetyl chloride
Synonyme: 2-(4-chlorophenyl)acetyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 189.04
Summenformel: C8H6Cl2O
InChi Key: UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)