Learn More
4-Chlorphenylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474194 250 g 250 Gramm
11454194 10 g -
11464194 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474194 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12530.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25026-34-0 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25026-34-0
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00037111
InChI-Schlüssel UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetyl chloride, p-chlorophenylacetyl chloride, 2-4-chlorophenyl acetyl chloride, 4-chlorobenzeneacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-chloro, 4-chlorophenylacetylchloride, acmc-1cch1, 4-chlorobenzeneacetylchloride, 4-chlorobenzenacetyl chloride, p-chlorophenyl-acetyl chloride
PubChem CID 90692
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenoxy)acetylchlorid
SMILES ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylacetyl chloride
Dichte 1.292
Menge 250 g
Brechungsindex 1.551
UN-Nummer UN3265
Beilstein 637775
Siedepunkt 112°C to 114°C (11 mmHg)
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 98%