CAS RN 25030-31-3
CAS RN 25030-31-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5’-Sulfamoyladenosine, TRC
CAS: 25030-31-3 Summenformel: C10H14N6O6S Molekulargewicht (g/mol): 346.32 Synonym: 5'-Ester with Adenosine Sulfamic Acid,5'-O-Sulfamoyladenosine,NSC 133114 IUPAC-Name: ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl sulfamate SMILES: NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COS(N)(=O)=O)O3