CAS RN 2503145-00-2
CAS RN 2503145-00-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(13Alpha)-17,20-Oxido-21-nor-4-pregnen-3-on, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
2
(13Alpha)-17,20-Oxido-21-nor-4-pregnen-3-on, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
3
(13a)-17,20-Oxido-21-nor-4-pregnen-3-on, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.