Learn More
(13Alpha)-17,20-Oxido-21-nor-4-pregnen-3-on, TRC
Artikelnummer. 30423793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423793 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO846860250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (13alpha)-17,20-Oxido-21-nor-4-pregnen-3-one
CAS 2503145-00-2
Summenformel C20H28O2
Menge 250 mg
Synonym (17α,13α)-Spiro[androst-4-ene-17,2'-oxiran]-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C20H28O2/c1-18-8-5-14(21)11-13(18)3-4-15-16(18)6-9-19(2)17(15)7-10-20(19)12-22-20/h11,15-17H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18+,19-,20+/m1/s1
SMILES [H][C@@]12CCC3=CC(CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]45OC5)=O
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthren-17,2'-oxiran]-3(2H)-on
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
Formelmasse 300.21