CAS RN 25092-28-8
CAS RN 25092-28-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(16Alpha)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-16,17-O-isopropyliden-pregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(16Alpha)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-16,17-O-isopropyliden-pregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.