Learn More
(16Alpha)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-16,17-O-isopropyliden-pregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion, TRC
Artikelnummer. 30322547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30322547 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18751510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (16alpha)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-16,17-O-isopropylidene-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
CAS 25092-28-8
Summenformel C26H32O6
Menge 10 mg
Synonym (16α)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-16,17-O-isopropylidene-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 16α,17,21-Trihydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione Cyclic 16,17-Acetate with Acetone
InChI-Formel InChI=1S/C26H32O6/c1-15(27)30-14-21(29)26-22(31-23(2,3)32-26)13-20-18-7-6-16-12-17(28)8-10-24(16,4)19(18)9-11-25(20,26)5/h8-10,12,18,20,22H,6-7,11,13-14H2,1-5H3/t18-,20+,22-,24+,25+,26-/m1/s1
SMILES [H][C@@]12CCC3=CC(C=C[C@]3(C)C1=CC[C@@]4(C)[C@@H]2([H])C[C@@H2]5[C@@H]4(C(COC(C)=O)=O)[O]C(C)(C)[O]5)=O
IUPAC-Name 2-Oxo-2-((6aS,8aS,8bS,11aR,12aS,12bS)-6a,8a,10,10-tetramethyl-4-oxo-1,2,4,6a,8,8a,11a,12,12a,12b-decahydro-8bH-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-8b-yl)ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 440.54
Formelmasse 440.22