CAS RN 2512206-14-1
CAS RN 2512206-14-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(S)-N-((3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-7-yl)methyl)-N-methylacetamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(S)-N-((3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-7-yl)methyl)-N-methylacetamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.