Learn More
(S)-N-((3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-7-yl)methyl)-N-methylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30383074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383074 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4604201G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-((3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-7-yl)methyl)-N-methylacetamide
CAS 2512206-14-1
Summenformel C14 H19 N O3
Menge 1 g
Synonym Acetamide, N-[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]-N-methyl-, N-[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]-N-methylacetamide, N-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl]-N-methyl-acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO3/c1-9(16)15(2)8-11-5-10-6-13(17-3)14(18-4)7-12(10)11/h6-7,11H,5,8H2,1-4H3/t11-/m1/s1
SMILES COc1cc2C[C@H](CN(C)C(=O)C)c2cc1OC
IUPAC-Name N-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl]-N-methylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 249.306
Formelmasse 249.136