CAS RN 2514723-59-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
12-((2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl)dodecannitril, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
12-((2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl)dodecannitril, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
12-((2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl)dodecannitril, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.