accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO(S)OOSH3COOOHO

CAS RN 251565-85-2

IUPAC Name: (2S)-2-ethoxy-3-(4-{2-[4-(methanesulfonyloxy)phenyl]ethoxy}phenyl)propanoic acid
Synonyme: galida tesaglitazar
Molekulargewicht (g/mol): 408.47
Summenformel: C20H24O7S
InChi Key: CXGTZJYQWSUFET-IBGZPJMESA-N
SMILES: CCO[C@@H](CC1=CC=C(OCCC2=CC=C(OS(C)(=O)=O)C=C2)C=C1)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern