CAS RN 2517-07-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine (Mixture of Diastereomers), TRC
CAS: 2517-07-9 Summenformel: C6 H9 N O2 Molekulargewicht (g/mol): 127.14 Synonym: α-Amino-2-methylenecyclopropaneacetic Acid IUPAC-Name: 2-amino-2-(2-methylidenecyclopropyl)acetic acid SMILES: NC(C1CC1=C)C(=O)O