Learn More
Alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine (Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30007733
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007733 1 mg 1 Milligramm
30003466 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3031501MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2517-07-9
Summenformel C6 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 127.14
Synonym α-Amino-2-methylenecyclopropaneacetic Acid
IUPAC-Name 2-amino-2-(2-methylidenecyclopropyl)acetic acid
SMILES NC(C1CC1=C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO2/c1-3-2-4(3)5(7)6(8)9/h4-5H,1-2,7H2,(H,8,9)
Menge 1 mg
Formelmasse 127.0633
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature