accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25194-67-6

NH2ON

CAS RN 25194-67-6

IUPAC Name: 6-phenoxypyridin-3-amine
Synonyme: 6-phenoxypyridin-3-amine
Molekulargewicht (g/mol): 186.21
Summenformel: C11H10N2O
InChi Key: DETKIRMPBJPJRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)N=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)