accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2524-04-1

CH3OPClSOH3C

CAS RN 2524-04-1

IUPAC Name: O,O-diethyl chlorophosphonothioate
Synonyme: O,O-diethyl chlorophosphonothioate
Molekulargewicht (g/mol): 188.61
Summenformel: C4H10ClO2PS
InChi Key: KMJJJTCKNZYTEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(Cl)(=S)OCC

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern