CAS RN 252964-68-4
CAS RN 252964-68-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
2-(2-Bityl)-4-{4-[4-(4-methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol 3 - eins, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
2
2-(2-Bityl)-4-{4-[4-(4-methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol 3 - eins, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
3
4-[4-[4-(4-Moxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol 3 - eins, Mikromol™
Informieren Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für qualitativ hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO 17034-akkreditierten Materialien, die für zuverlässige Ergebnisse entwickelt wurden.
4
2-(2-Bityl)-4-{4-[4-(4-methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol 3 - eins, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.