CAS RN 253688-60-7
CAS RN 253688-60-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Hydroxy Bosentan, TRC
CAS: 253688-60-7 Summenformel: C27 H29 N5 O7 S Molekulargewicht (g/mol): 567.61 Synonym: Benzenesulfonamide, 4-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-,4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]benzenesulfonamide,Hydroxybosentan,Ro 48-5033,Ro 48-8634 IUPAC-Name: N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin-4-yl]-4-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)benzenesulfonamide SMILES: COc1ccccc1Oc2c(NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)CO)nc(nc2OCCO)c4ncccn4