accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25395-22-6

NH2OOHOO

CAS RN 25395-22-6

IUPAC Name: 2-(2-carbamoylphenoxy)acetic acid
Synonyme: salicylamide O-acetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 195.17
Summenformel: C9H9NO4
InChi Key: RLISWLLILOTWGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=CC=CC=C1OCC(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern