CAS RN 25416-65-3
IUPAC Name:
sodium (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate hydrate
Synonyme:
sodium levothyroxine(1-) hydrate
Molekulargewicht (g/mol):
816.87
Summenformel:
C15H12I4NNaO5
InChi Key:
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
SMILES:
O.[Na+].N[C@@H](CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C([O-])=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Levothyroxin-Natrium Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.