CAS RN 2545-22-4
CAS RN 2545-22-4
IUPAC Name:
(1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-9a,11a-dimethyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
Synonyme:
cholesteryl linolenate 18:3 cholesteryl ester
Molekulargewicht (g/mol):
647.09
Summenformel:
C45H74O2
InChi Key:
FYMCIBHUFSIWCE-WVXFKAQASA-N
SMILES:
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Cholesteryl Linolenate, TRC
CAS: 2545-22-4 Summenformel: C45H74O2 Molekulargewicht (g/mol): 647.07 Synonym: (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate (3beta)-Cholest-5-en-3-ol,Cholesterol alpha-linolenate,Linolenic Acid Cholesteryl Ester,(3beta)-Cholest-5-en-3-ol (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoate IUPAC-Name: [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate SMILES: CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C