accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2549-47-5

H3COOOOCH3

CAS RN 2549-47-5

IUPAC Name: 2,7-dimethyl naphthalene-2,7-dicarboxylate
Synonyme: 2,7-dimethyl naphthalene-2,7-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 244.25
Summenformel: C14H12O4
InChi Key: WYIBAMPRACRCOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC2=CC(=CC=C2C=C1)C(=O)OC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern