CAS RN 25493-13-4
CAS RN 25493-13-4
IUPAC Name:
1,4-di(²H₃)methylbenzene
Synonyme:
1,4-di(²H₃)methylbenzene
Molekulargewicht (g/mol):
112.21
Summenformel:
C8H10
InChi Key:
URLKBWYHVLBVBO-WFGJKAKNSA-N
SMILES:
[2H]C([2H])([2H])C1=CC=C(C=C1)C([2H])([2H])[2H]
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
p-Xylol-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-d6, CDN
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.