Learn More
p-Xylol-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-d6, CDN
Artikelnummer. 30321218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30321218 0.5 g 0.50 Gramm
30315865 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321218 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND00890.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Xylene D6 (Dimethyl D6)
CAS 25493-13-4
Summenformel C8 D6 H4
Menge 0.5 g
Synonym p-Xylene D6 (Dimethyl D6), p-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (7 CI,8 CI), 1,4-Di(methyl-d3)benzene, p-Xylene-d6, p-Xylene-α,α'-d6, p-Xylene-α,α'-d6
InChI-Formel InChI=1 S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,4-Bis(trideuteriomethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 112.202
Formelmasse 112.116 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity