accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHIIO

CAS RN 2631-77-8

IUPAC Name: 2-hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Synonyme: 2-hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 373.92
Summenformel: C7H4I2O2
InChi Key: MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(I)C=C(I)C=C1C=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)