accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OMgCl

CAS RN 26905-40-8

IUPAC Name: magnesium(2+) (3-methoxyphenyl)methanide chloride
Synonyme: magnesium(2+) (3-methoxyphenyl)methanide chloride
Molekulargewicht (g/mol): 180.91
Summenformel: C8H9ClMgO
InChi Key: FKRZJHINSOKNDI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Cl-].COC1=CC=CC([CH2-])=C1
Physikalische Form 
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)