accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 26919-42-6

CH3HOCH3

CAS RN 26919-42-6

IUPAC Name: (3,5-dimethyladamantan-1-yl)methanol
Synonyme: (3,5-dimethyladamantan-1-yl)methanol
Molekulargewicht (g/mol): 194.32
Summenformel: C13H22O
InChi Key: RVWLWJAOIBEWAV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC12CC3CC(C)(C1)CC(CO)(C3)C2
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern