accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OBOCH3CH3HN

CAS RN 269410-24-4

IUPAC Name: 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
Synonyme: 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
Molekulargewicht (g/mol): 243.11
Summenformel: C14H18BNO2
InChi Key: FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (2)
Physikalische Form 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)