accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2777-65-3

OOCH

CAS RN 2777-65-3

IUPAC Name: undec-10-ynoate
Synonyme: undec-10-ynoate
Molekulargewicht (g/mol): 181.26
Summenformel: C11H17O2
InChi Key: OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)CCCCCCCCC#C
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)