CAS RN 28484-49-3
CAS RN 28484-49-3
IUPAC Name:
5-(4-bromobutyl)imidazolidine-2,4-dione
Synonyme:
5-(4-bromobutyl)imidazolidine-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol):
235.08
Summenformel:
C7H11BrN2O2
InChi Key:
TWRKXHFCQVEYHI-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
BrCCCCC1NC(=O)NC1=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
5-Delta-Brombutylhydantoin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
5-Delta-Brombutylhydantoin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
5-Delta-Brombutylhydantoin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.