accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2COO

CAS RN 28752-82-1

IUPAC Name: 2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
Synonyme: 2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 162.19
Summenformel: C10H10O2
InChi Key: BXCJDECTRRMSCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CCOC1=CC=CC=C1C=O
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern