accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 29241-60-9

CH3BrNCl

CAS RN 29241-60-9

IUPAC Name: 5-bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Synonyme: 5-bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Molekulargewicht (g/mol): 206.47
Summenformel: C6H5BrClN
InChi Key: YTSKHJMMNFPBBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(Br)=CN=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)