CAS RN 29428-50-0
CAS RN 29428-50-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-Methoxycarbonyl Methyl Uridine, TRC
CAS: 29428-50-0 Summenformel: C12H16N2O8 Molekulargewicht (g/mol): 316.26 Synonym: 1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-1-β-D-ribofuranosyl-5-pyrimidineacetic Acid Methyl Ester,5-Carboxymethyluridine Methyl Ester SMILES: O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N(C=C2CC(OC)=O)C(NC2=O)=O