CAS RN 304685-89-0
CAS RN 304685-89-0
IUPAC Name:
2-chloro-1-[1-(4-fluorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]ethan-1-one
Synonyme:
2-chloro-1-[1-(4-fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl]ethanone
Molekulargewicht (g/mol):
265.71
Summenformel:
C14H13ClFNO
InChi Key:
QNHMSVXIWDSTEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(C(=O)CCl)=C(C)N1C1=CC=C(F)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse