Learn More
2-Chlor-1-[1-(4-fluorphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10788253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10788253 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10788253 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07028DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-1-[1-(4-fluorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 304685-89-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H13ClFNO
MDL-Nummer MFCD01910944
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-1-4-fluoro-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one, acmc-209hg5, ethanone,2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl
InChI-Schlüssel QNHMSVXIWDSTEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(N1C2=CC=C(C=C2)F)C)C(=O)CCl
IUPAC-Name 2-Chlor-1-[1-(4-Fluorphenyl)-2,5-Dimethylpyrrol-3-yl]Ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 265.712
PubChem CID 1537098
Formelmasse 265.71
Reinheit (%) 97%