accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 327-62-8

KH3COO

CAS RN 327-62-8

IUPAC Name: potassium propanoate
Synonyme: potassium propionate
Molekulargewicht (g/mol): 112.17
Summenformel: C3H5KO2
InChi Key: BWILYWWHXDGKQA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].CCC([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern