CAS RN 32943-25-2
IUPAC Name:
5-chloro-2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene
Synonyme:
5-chloro-2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene
Molekulargewicht (g/mol):
229.71
Summenformel:
C14H12ClN
InChi Key:
MHUXTOYYIDFXRF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=C2CCC3=CC=CC=C3NC2=C1
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
3-Chloroiminodibenzyl, TRC
CAS: 32943-25-2 Summenformel: C14 H12 Cl N Molekulargewicht (g/mol): 229.7 Synonym: 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine,Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP) IUPAC-Name: 2-Chloro-6,11-Dihydro-5H-Benzo[b][1]Benzazepin SMILES: Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
2
3-Chlor-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.