accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2SOONCl

CAS RN 33263-43-3

IUPAC Name: 4-chloropyridine-3-sulfonamide
Synonyme: 4-chloropyridine-3-sulfonamide
Molekulargewicht (g/mol): 192.62
Summenformel: C5H5ClN2O2S
InChi Key: DGIINIBYHCODIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NS(=O)(=O)C1=CN=CC=C1Cl

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern