accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3NCH3H3CHOCl

CAS RN 3327-22-8

IUPAC Name: (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylazanium chloride
Synonyme: (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylazanium chloride
Molekulargewicht (g/mol): 188.09
Summenformel: C6H15Cl2NO
InChi Key: CSPHGSFZFWKVDL-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CCl
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern