accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 33499-42-2

H3COOCH3H3C

CAS RN 33499-42-2

IUPAC Name: ethyl 2,4-dimethylbenzoate
Synonyme: ethyl 2,4-dimethylbenzoate
Molekulargewicht (g/mol): 178.23
Summenformel: C11H14O2
InChi Key: RJYPOWRKMKNFHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=C(C)C=C1C
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern