accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFFFFFFOFFFFFF

CAS RN 335-36-4

IUPAC Name: 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)oxolane
Synonyme: 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)oxolane
Molekulargewicht (g/mol): 416.06
Summenformel: C8F16O
InChi Key: FYJQJMIEZVMYSD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)OC(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Güte 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)